Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
SAB1405066
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EHD2 antibody produced in mouse
clone 1F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ96617, PAST2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.04 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EHD2(30846)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the EH domain-containing protein family. These proteins are characterized by a C-terminal EF-hand domain, a nucleotide-binding consensus site at the N terminus and a bipartite nuclear localization signal. The encoded protein interacts with the actin cytoskeleton through an N-terminal domain and also binds to an EH domain-binding protein through the C-terminal EH domain. This interaction appears to connect clathrin-dependent endocytosis to actin, suggesting that this gene product participates in the endocytic pathway. (provided by RefSeq)
Immunogen
EHD2 (NP_055416, 365 a.a. ~ 427 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AHDFTKFHSLKPKLLEALDEMLTHDIAKLMPLLRQEELESTEVGVQGGAFEGTHMGPFVERGP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1