Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1405050
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UHRF1 antibody produced in mouse
clone 3B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ21925, ICBP90, MGC138707, Np95, RNF106, hNP95
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UHRF1(29128)
Opis ogólny
This gene encodes a member of a subfamily of RING-finger type E3 ubiquitin ligases. The protein binds to specific DNA sequences, and recruits a histone deacetylase to regulate gene expression. Its expression peaks at late G1 phase and continues during G2 and M phases of the cell cycle. It plays a major role in the G1/S transition by regulating topoisomerase IIalpha and retinoblastoma gene expression, and functions in the p53-dependent DNA damage checkpoint. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
UHRF1 (NP_037414, 694 a.a. ~ 793 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
WNEVLASLKDRPASGSPFQLFLSKVEETFQCICCQELVFRPITTVCQHNVCKDCLDRSFRAQVFSCPACRYDLGRSYAMQVNQPLQTVLNQLFPGYGNGR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1