Key Documents
SAB1404976
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MACF1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ABP620, ACF7, FLJ45612, FLJ46776, KIAA0465, KIAA1251, MACF, OFC4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.45 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MACF1(23499)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the plakin family of cytoskeletal linker proteins. This protein family forms bridges between different cytoskeletal elements through specialized modular domains. The encoded protein is one of the largest size proteins identified in human cytoskeletal proteins. It has functional actin and microtubule binding domains, and it appears to stabilize actin at sites where microtubules and microfilaments meet. It may function in microtubule dynamics to facilitate actin-microtubule interactions at the cell periphery and to couple the microtubule network to cellular junctions. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
MACF1 (AAH07330, 1 a.a. ~ 95 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KIEDEVTRQVAQCKCAKRFQVEQIGENKYRFGDSQQLRLVRILRSTVMVRVGGGWMALDEFLVKNDPCRARGRTNIELREKFILPEGASQGMTPF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1