Kluczowe dokumenty
SAB1404941
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C1QR1 antibody produced in mouse
clone 1A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C1QR1, C1qR(P), C1qRP, CDw93, MXRA4, dJ737E23.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klon:
1A4, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.99 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG3λ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD93(22918)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a cell-surface glycoprotein and type I membrane protein that was originally identified as a myeloid cell-specific marker. The encoded protein was once thought to be a receptor for C1q, but now is thought to instead be involved in intercellular adhesion and in the clearance of apoptotic cells. The intracellular cytoplasmic tail of this protein has been found to interact with moesin, a protein known to play a role in linking transmembrane proteins to the cytoskeleton and in the remodelling of the cytoskeleton. (provided by RefSeq)
Immunogen
CD93 (NP_036204, 33 a.a. ~ 140 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GTACYTAHSGKLSAAEAQNHCNQNGGNLATVKSKEEAQHVQRVLAQLLRREAALTARMSKFWIGLQREKGKCLDPSLPLKGFSWVGGGEDTPYSNWHKELRNSCISKR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karen O Dixon et al.
Journal of leukocyte biology, 96(2), 313-324 (2014-05-02)
Uptake of apoptotic cells by DCs is considered to contribute to induction and maintenance of immunological tolerance. TolDCs are sought after as cellular therapy in transplantation and autoimmunity and can be generated in vitro using GCs. In this study, we