Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB1404879
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNPS1 antibody produced in mouse
clone 7G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
E5.1, MGC117332
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7G8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.13 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNPS1(10921)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które jest częścią postsplicingowego kompleksu wielobiałkowego zaangażowanego zarówno w eksport jądrowy mRNA, jak i nadzór mRNA. Nadzór mRNA wykrywa eksportowane mRNA ze skróconymi otwartymi ramkami odczytu i inicjuje rozpad mRNA za pośrednictwem nonsensu (NMD). Kiedy translacja kończy się przed ostatnim połączeniem ekson-ekson, uruchamia to NMD w celu degradacji mRNA zawierającego przedwczesne kodony stop. Białko to wiąże się z mRNA i pozostaje związane po eksporcie jądrowym, działając jako nukleocytoplazmatyczne białko transportujące. Białko to zawiera wiele reszt serynowych. Dla tego genu znaleziono dwa warianty splicingu; oba warianty kodują to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RNPS1 (NP_006702, 158 a.a. ~ 239 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PKPTKVHIGRLTRNVTKDHIMEIFSTYGKIKMIDMPVERMHPHLSKGYAYVEFENPDEAEKALKHMDGQIDGQEITATAVL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)