Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1404704
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCEAL1 antibody produced in mouse
clone 3B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SIIR, p21, pp21
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
IP
WB
klon:
3B9, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCEAL1(9338)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the transcription elongation factor A (SII)-like (TCEAL) gene family. Members of this family may function as nuclear phosphoproteins that modulate transcription in a promoter context-dependent manner. The encoded protein is similar to transcription elongation factor A/transcription factor SII and contains a zinc finger-like motif as well as a sequence related to the transcription factor SII Pol II-binding region. It may exert its effects via protein-protein interactions with other transcriptional regulators rather than via direct binding of DNA. Multiple family members are located on the X chromosome. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding a single isoform. (provided by RefSeq)
Immunogen
TCEAL1 (AAH00809, 1 a.a. ~ 159 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDKPRKENEEEPQSAPKTDEERPPVEHSPEKQSPEEQSSEEQSSEEEFFPEELLPELLPEMLLSEERPPQEGLSRKDLFEGRPPMEQPPCGVGKHKLEEGSFKERLARSRPQFRGDIHGRNLSNEEMIQAADELEEMKRVRNKLMIMHWKAKRSRPYPI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shinpei Tamaki et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 50(8), 778-785 (2014-04-26)
Cell transplantation therapy with oligodendrocyte precursor cells (OPCs) is a promising and effective treatment for diseases involving demyelination in the central nervous system (CNS). In previous studies, we succeeded in producing O4(+) oligodendrocytes (OLs) from mouse- and human-induced pluripotent stem