Key Documents
SAB1404700
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BCL7C antibody produced in mouse
clone 1A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL7C(9274)
Opis ogólny
This gene is identified by the similarity of its product to the N-terminal region of BCL7A protein. The BCL7A protein is encoded by the gene known to be directly involved in a three-way gene translocation in a Burkitt lymphoma cell line. The function of this gene has not yet been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
BCL7C (NP_004756, 86 a.a. ~ 164 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PLILLDLNDENSNQSFHSEGSLQKGTEPSPGGTPQPSRPVSPAGPPEGVPEEAQPPRLGQERDPGGITAGSTDEPPMLT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1