Kluczowe dokumenty
SAB1404691
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NOG, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SYM1, SYNS1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~48.66 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOG(9241)
Opis ogólny
Wydzielany polipeptyd, kodowany przez ten gen, wiąże i inaktywuje białka sygnałowe z nadrodziny transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-beta), takie jak białko morfogenetyczne kości-4 (BMP4). Dyfundując przez macierze zewnątrzkomórkowe bardziej wydajnie niż członkowie nadrodziny TGF-beta, białko to może odgrywać główną rolę w tworzeniu gradientów morfogenetycznych. Białko to wydaje się mieć działanie plejotropowe, zarówno na wczesnym etapie rozwoju, jak i na późniejszych etapach. Zostało ono pierwotnie wyizolowane z Xenopus w oparciu o jego zdolność do przywracania normalnej grzbietowo-bocznej osi ciała u zarodków, które zostały sztucznie poddane działaniu promieniowania UV. Wyniki nokautu mysiego ortologa sugerują, że jest on zaangażowany w liczne procesy rozwojowe, takie jak fuzja cewy nerwowej i tworzenie stawów. Niedawno zidentyfikowano kilka dominujących ludzkich mutacji NOG w niespokrewnionych rodzinach z symfalangizmem proksymalnym (SYM1) i zespołem wielu synostoz (SYNS1); zarówno SYM1, jak i SYNS1 mają fuzję wielu stawów jako ich główną cechę i mapują ten sam region (17q22) co ten gen. Wszystkie te mutacje zmieniły ewolucyjnie konserwowane reszty aminokwasowe. Sekwencja aminokwasowa tego ludzkiego genu jest wysoce homologiczna do sekwencji genu Xenopus, szczura i myszy (dostarczona przez RefSeq).
Immunogen
NOG (AAH34027, 28 a.a. ~ 232 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QHYLHIRPAPSDNLPLVDLIEHPDPIFDPKEKDLNETLLRSLLGGHYDPGFMATSPPEDRPGGGAAGGAEDLAELDQLLRQRPSGAMPSEIKGLEFSEGLAQGKKQRLSKKLRRKLQMWLWSQTFCPVLYAWNDLGSRFWPRYVKVGSCFSKRSCSVPEGMVCKPSKSVHLTVLRWRCQRRGQRCGWIPIQYPIISECKCSC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)