Kluczowe dokumenty
SAB1404669
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UNC119 antibody produced in mouse
clone 2F9-2A9, ascites fluid
Synonim(y):
HRG4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F9-2A9, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~52.51 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UNC119(9094)
Opis ogólny
Gen ten ulega specyficznej ekspresji w fotoreceptorach siatkówki. Kodowany produkt wykazuje silną homologię z białkiem unc119 C. elegans i może funkcjonalnie uzupełniać mutację unc119 C. elegans. Został zlokalizowany w synapsach fotoreceptorów w zewnętrznej warstwie splotowatej siatkówki i sugeruje się, że odgrywa rolę w mechanizmie uwalniania neuroprzekaźnika fotoreceptora poprzez cykl pęcherzyków synaptycznych. Dla tego genu opisano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
UNC119 (AAH27176.1, 1 a.a. ~ 240 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MKVKKGGGAGTATESAPGPSGQSVAPIPQPPAESESGSESEPDAGPGPRPGPLQRKQPIGPEDVLGLQRITGDYLCSPEENIYKIDFVRFKIRDMDSGTVLFEIKKPPVSERLPINRRDLDPNAGRFVRYQFTPAFLRLRQVGATVEFTVGDKPVNNFRMIERHYFRNQLLKSFDFHFGFCIPSSKNTCEHIYDFPPLSEELISEMIRHPYETQSDSFYFVDDRLVMHNKADYSYSGTP
Postać fizyczna
Clear solution
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephanie May et al.
Acta neuropathologica, 128(4), 485-503 (2014-08-15)
Hexanucleotide repeat expansion in C9orf72 is the most common pathogenic mutation in patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal lobar degeneration (FTLD). Despite the lack of an ATG start codon, the repeat expansion is translated in all reading frames