Kluczowe dokumenty
SAB1404652
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CACNA1I antibody produced in mouse
clone 2F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Cav3.3, KIAA1120
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
2F5, monoclonal
application:
ELISA (i)
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CACNA1I(8911)
Opis ogólny
Voltage-dependent calcium channels control the rapid entry of Ca(2+) into a variety of cell types and are therefore involved in both electrical and cellular signaling. T-type channels, such as CACNA1I, are activated by small membrane depolarizations and can generate burst firing and pacemaker activity.[supplied by OMIM
Immunogen
CACNA1I (NP_066919, 233 a.a. ~ 331 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GLLRNRCFLEENFTIQGDVALPPYYQPEEDDEMPFICSLSGDNGIMGCHEIPPLKEQGRECCLSKDDVYDFGAGRQDLNASGLCVNWNRYYNVCRTGSA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)