Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB1404613
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EIF4G3 antibody produced in mouse
clone 1H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
eIF4GII
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
IHC (p)
WB
klon:
1H5, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
4
metody:
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~82.76 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF4G3(8672)
Opis ogólny
Mouse monoclonal antibody raised against a full length recombinant EIF4G3.
The gene is EIF4G3 (eukaryotic translation initiation factor 4 γ 3) is mapped to human chromosome 1p36.12. It is widely expressed in human tissues and is a functional homolog of EIF4G1. The encoded protein directly binds to EIF4E (eukaryotic translation initiation factor 4E), EIF4A and EIF3.
Immunogen
EIF4G3 (AAH30578, 1 a.a. ~ 515 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNSQPQTRSPFAAGPRPPHHQFFQRPQIQPPRATIPNSSPSIRPGAQTPTAVYQANQHIMMVNHLPMPYPVPQGPQYCIPQYRHSGPPYVGPPQQYPVQPPGPGPFYPGPGPGDFPNAYGTPFYPSQPVYQSAPIMVPTQQQPPPAKREKKTIRIRDPNQGGKDITEEIISGGGSRNPTPPIGRPTSTPTPPQQLPSQVPEHSPVVYGTVESAHLAASTPVTAASDQKQEEKPKPDPVLKSPSPVLRLVLSGEKKEQEGQTSETTAIVSIAELPLPPSPTTVSSVARSTIAAPTSSALSSQPIFTTAIDDRCELSSPREDTIPIPSLTSCTETSDPLPTNENDGDICKKPCSVAPNDIPLVSSTNLINEINGVSEKLSATESIVEIVKQEVLPLTLELEILENPPEEMKLECIPAPITPSTVPSFPPTPPTPPASPPHTPVIVPAAATTVSSPSAAITVQRVLEEDESIRTCLSEDAKEIQNKIEVEADGQTEEILDSQNLNSRRSPVPETSNEC
Działania biochem./fizjol.
EIF4G3 (eukaryotic translation initiation factor 4 γ 3) is a crucial component of the translation initiation complex EIF4F (eukaryotic translation initiation factor 4F). During translational initiation, it is responsible for bringing the mRNA. In Drosophila, EIF4G3 also plays a role in spermatogenesis. The EIF4G3 mRNA is a target of tumor suppressor microRNA miR-520c-3p, leading to senescence in tumor cells. The EIF4G3 gene is upregulated in DLBCL (diffuse large B cell lymphoma). Mutation in the gene might be linked with SFG (superior frontal gyrus) volumes which are associated with schizophrenia.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Gradi et al.
Molecular and cellular biology, 18(1), 334-342 (1998-01-07)
Mammalian eukaryotic translation initiation factor 4F (eIF4F) is a cap-binding protein complex consisting of three subunits: eIF4E, eIF4A, and eIF4G. In yeast and plants, two related eIF4G species are encoded by two different genes. To date, however, only one functional
R Hashimoto et al.
Translational psychiatry, 4, e472-e472 (2014-10-22)
The superior frontal gyrus (SFG), an area of the brain frequently found to have reduced gray matter in patients with schizophrenia, is involved in self-awareness and emotion, which are impaired in schizophrenia. However, no genome-wide association studies of SFG volume
Sanjay Ghosh et al.
PloS one, 10(4), e0122519-e0122519 (2015-04-08)
In eukaryotes, post-transcriptional regulation of gene expression has a key role in many cellular and developmental processes. Spermatogenesis involves a complex developmental program that includes changes in cell cycle dynamics and dramatic cellular remodeling. Translational control is critical for spermatogenesis