Kluczowe dokumenty
SAB1404611
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNKS antibody produced in mouse
clone 1A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PARP-5a, PARP5A, PARPL, TIN1, TINF1, TNKS1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.99 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNKS(8658)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne podniesione przeciwko częściowemu rekombinowanemu TNKS.
Gen TNKS (tankyrase) jest mapowany na ludzkim chromosomie 8p23.1. Należy do rodziny białek PARP (polimerazy poli (ADP-rybozy)) i jest odpowiedzialny za dodawanie poli (ADP-rybozy) (PAR) do białek substratowych. Białko TNKS zawiera powtórzenia ankyryny i sterylny motyw α (SAM).
Immunogen
TNKS (NP_003738, 1017 a.a. ~ 1124 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TERKEGEVAGLDMNISQFLKSLGLEHLRDIFETEQITLDVLADMGHEELKEIGINAYGHRHKLIKGVERLLGQQGTNPYLTFHCVNQGTILLDLAPEDKEYQSVEEE
Działania biochem./fizjol.
TNKS (tankyrase) jest regulatorem sygnalizacji Wnt. Negatywnie reguluje Axin1, tym samym hamując degradację β-kateniny i powodując hiperaktywację sygnalizacji Wnt/β-kateniny. TNKS kontroluje śmierć komórek i długość telomerów. Może być również związany z chorobą zwyrodnieniową stawów. W mysim modelu raka płuc wyciszenie tego genu zmniejsza wzrost komórek raka płuc. Zastosowanie inhibitora TNKS hamuje wzrost komórek raka wątrobowokomórkowego. Brak aktywności TNKS pomaga w replikacji ludzkiego wirusa cytomegalii (HCMV).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genetic variants in eleven telomere-associated genes and the risk of incident cardio/cerebrovascular disease: The Women's Genome Health Study.
Zee RY, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 412, 199-202 (2011)
Tankyrase 1 polymorphism associated with an increased risk in developing non-small cell lung cancer in a Chinese population: a proof-of-principle study.
Wang Y, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8, 10500-10511 (2015)
A genome-wide association study of copy-number variation identifies putative loci associated with osteoarthritis in Koreans.
Moon S, et al.
BMC Musculoskelet. Disord., 16, 76-76 (2015)
Sharon McGonigle et al.
Oncotarget, 6(38), 41307-41323 (2015-10-30)
Inhibition of Poly(ADP-ribose) Polymerase1 (PARP1) impairs DNA damage repair, and early generation PARP1/2 inhibitors (olaparib, niraparib, etc.) have demonstrated clinical proof of concept for cancer treatment. Here, we describe the development of the novel PARP inhibitor E7449, a potent PARP1/2
Tankyrase inhibitors attenuate WNT/?-catenin signaling and inhibit growth of hepatocellular carcinoma cells.
Ma L, et al.
Oncotarget, 6, 25390-25401 (2015)