Key Documents
SAB1404589
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MMP23B antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MIFR, MIFR-1, MMP22
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP23B(8510)
Opis ogólny
This gene (MMP23B) encodes a member of the matrix metalloproteinase (MMP) family, and it is part of a duplicated region of chromosome 1p36.3. Proteins of the matrix metalloproteinase (MMP) family are involved in the breakdown of extracellular matrix in normal physiological processes, such as embryonic development, reproduction, and tissue remodeling, as well as in disease processes, such as arthritis and metastasis. This gene belongs to the more telomeric copy of the duplicated region. (provided by RefSeq)
Immunogen
MMP23B (NP_008914, 241 a.a. ~ 340 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LSQDELWGLHRLYGCLDRLFVCASWARRGFCDARRRLMKRLCPSSCDFCYEFPFPTVATTPPPPRTKTRLVPEGRNVTFRCGQKILHKKGKVYWYKDQEP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1