Kluczowe dokumenty
SAB1404581
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DYRK2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ21217, FLJ21365
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC (p)
WB
klon:
2F9, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DYRK2(8445)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
DYRK2 belongs to a family of protein kinases whose members are presumed to be involved in cellular growth and/or development. The family is defined by structural similarity of their kinase domains and their capability to autophosphorylate on tyrosine residues. DYRK2 has demonstrated tyrosine autophosphorylation and catalyzed phosphorylation of histones H3 and H2B in vitro. Two isoforms of DYRK2 have been isolated. The predominant isoform, isoform 1, lacks a 5′ terminal insert. (provided by RefSeq)
Immunogen
DYRK2 (AAH05809, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNDHLHVGSHAHGQIQVQQLFEDNSNKRTVLTTQPNGLTTVGKTGLPVVPERQLDSIHRRQGSSTSLKSMEGMGKVKATPMTPEQAMKQYMQKLTAFEHH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)