Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1404503
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TYMS antibody produced in mouse
clone 2B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HsT422, MGC88736, TMS, TS, TSase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC (p)
IP
WB
klon:
2B2, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
5
metody:
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TYMS(7298)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The gene encoding thymidylate synthetase (TYMS) is localized on human chromosome 18p11.32.
Immunogen
TYMS (AAH13919, 111 a.a. ~ 210 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ANGSRDFLDSLGFSTREEGDLGPVYGFQWRHFGAEYRDMESDYSGQGVDQLQRVIDTIKTNPDDRRIIMCAWNPRDLPLMALPPCHALCQFYVVNSELSC
Działania biochem./fizjol.
Thymidylate synthetase (TYMS) has a role in DNA replication and thymidylate biosynthesis. It is also involved in cell survival and proliferation. TYMS takes part in folate metabolism. The protein methylates deoxyuridylate to deoxythymidylate.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Digital karyotyping identifies thymidylate synthase amplification as a mechanism of resistance to 5-fluorouracil in metastatic colorectal cancer patients.
Wang T, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101(9), 3089-3094 (2004)
Higher Tissue Levels of Thymidylate Synthase Determined by ELISA Are Associated with Poor Prognosis of Patients with Lung Cancer.
Shiina T, et al.
The Tohoku Journal of Experimental Medicine, 242(4), 303-316 (2017)
Thymidylate synthase gene polymorphisms as important contributors affecting hepatocellular carcinoma prognosis.
Wang X, et al.
Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology, 4193), 319-326 (2017)
Thymidylate synthase polymorphisms and risk of lung cancer among the Jordanian population: a case control study.
Qasem W A, et al.
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 16, 8287-8292 (2015)
Yongjun Cha et al.
Anticancer research, 34(8), 4275-4280 (2014-07-31)
To identify immunohistochemical (IHC) features associated with sensitivity to lapatinib-plus-capecitabine (LX) and resistance to trastuzumab in human epidermal growth factor receptor (HER)-2-positive metastatic breast cancer. Expression levels of estrogen receptor, progesterone receptor, epidermal growth factor receptor, HER2, HER3/phosphorylated HER3 (pHER3)
Produkty
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.