Kluczowe dokumenty
SAB1404484
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TP53BP2 antibody produced in mouse
clone 1A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
53BP2, ASPP2, BBP, PPP1R13A, p53BP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP53BP2(7159)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the ASPP (apoptosis-stimulating protein of p53) family of p53 interacting proteins. The protein contains four ankyrin repeats and an SH3 domain involved in protein-protein interactions. It is localized to the perinuclear region of the cytoplasm, and regulates apoptosis and cell growth through interactions with other regulatory molecules including members of the p53 family. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
TP53BP2 (AAH58918, 511 a.a. ~ 610 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PYFGQTNQPPSDIKPDGSSQQLSTVVPSMGTKPKPAGQQPRVLLSPSIPSVGQDQTLSPGSKQESPPAAAVRPFTPQPSKDTLLPPFRKPQTVAASSIYS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1