Kluczowe dokumenty
SAB1404420
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STC1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
STC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.88 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... STC1(6781)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje wydzielaną, homodimeryczną glikoproteinę, która ulega ekspresji w wielu różnych tkankach i może pełnić funkcje autokrynne lub parakrynne. Gen zawiera 5′ UTR bogaty w powtórzenia trinukleotydowe CAG. Kodowane białko zawiera 11 konserwowanych reszt cysteinowych i jest fosforylowane przez kinazę białkową C wyłącznie na resztach serynowych. Białko to może odgrywać rolę w regulacji nerkowego i jelitowego transportu wapnia i fosforanów, metabolizmu komórkowego lub komórkowej homeostazy wapniowo-fosforanowej. Nadekspresja ludzkiej stanniokalcyny 1 u myszy powoduje wysoki poziom fosforanów w surowicy, karłowatość i zwiększone tempo metabolizmu. Gen ten ma zmienioną ekspresję w nowotworach wątrobowokomórkowych, jajnika i piersi. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
STC1 (AAH29044, 141 a.a. ~ 247 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NPEAITEVQLPNHFSNRYYNRLVRSLLECDEDTVSTIRDSLMEKIGPNMASLFHILQTDHCAQTHPRADFNRRRTNEPQKLKVLRNLRGEEDSPSHIKRTSHESA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)