Kluczowe dokumenty
SAB1404325
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RORB antibody produced in mouse
clone 1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
NR1F2, ROR-BETA, RZR-BETA, RZRB, bA133M9.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
1D1, monoclonal
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1λ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RORB(6096)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the NR1 subfamily of nuclear hormone receptors. It is a DNA-binding protein that can bind as a monomer or as a homodimer to hormone response elements upstream of several genes to enhance the expression of those genes. The specific functions of this protein are not known, but it has been shown to interact with NM23-2, a nucleoside diphosphate kinase involved in organogenesis and differentiation. (provided by RefSeq)
Immunogen
RORB (NP_008845, 136 a.a. ~ 224 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ETSGTYANGHVIDLPKSEGYYNVDSGQPSPDQSGLDMTGIKQIKQEPIYDLTSVPNLFTYSSFNNGQLAPGITMTEIDRIAQNIIKSHL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)