Kluczowe dokumenty
SAB1404313
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RFC3 antibody produced in mouse
clone 1B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC5276, RFC38
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~65.27 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RFC3(5983)
Opis ogólny
Wydłużanie zagruntowanych szablonów DNA przez polimerazę DNA delta i polimerazę DNA epsilon wymaga białek pomocniczych: antygenu jądrowego komórek proliferujących (PCNA) i czynnika replikacyjnego C (RFC). RFC, zwany również aktywatorem 1, jest kompleksem białkowym składającym się z pięciu różnych podjednostek o masie 140, 40, 38, 37 i 36 kDa. Gen ten koduje podjednostkę 38 kDa. Podjednostka ta jest niezbędna do interakcji między podjednostką 140 kDa a kompleksem rdzeniowym, który składa się z podjednostek 36, 37 i 40 kDa. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RFC3 (AAH00149.1, 1 a.a. ~ 356 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSLWVDKYRPCSLGRLDYHKEQAAQLRNLVQCGDFPHLLVYGPSGAGKKTRIMCILRELYGVGVEKLRIEHQTITTPSKKKIEISTIASNYHLEVNPSDAGNSDRVVIQEMLKTVAQSQQLETNSQGDFKVVLLTEVDKLTKDAQHALRRTMEKYMSTCRLILCCNSTSKVIPPIRSRCLAVRVPAPSIEDICHVLSTVCKKEGLNLPSQLAHRLAEKSCRNLRKALLMCEACRVQQYPFTADQEIPETDWEVYLRETANAIVSQQTPQRLLEVRGRLYELLTHCIPPEIIMKGLLSELLHNCGGQLKGEVAQMAAYYEHRLQLGSKAIYHLEAFVAKFMALYKKFMEDGLEGMMF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)