Kluczowe dokumenty
SAB1404285
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PYGM, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PYGM(5837)
Opis ogólny
This gene encodes a muscle enzyme involved in glycogenolysis. Highly similar enzymes encoded by different genes are found in liver and brain. Mutations in this gene are associated with McArdle disease (myophosphorylase deficiency), a glycogen storage disease of muscle. Alternative splicing results in multiple transcript variants
Immunogen
PYGM (NP_005600.1, 734 a.a. ~ 842 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DRIPELRQVIEQLSSGFFSPKQPDLFKDIVNMLMHHDRFKVFADYEDYIKCQEKVSALYKNPREWTRMVIRNIATSGKFSSDRTIAQYAREIWGVEPSRQRLPAPDEAI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1