Kluczowe dokumenty
SAB1404232
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPOX, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC8485, PPO, V290M, VP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPOX(5498)
Opis ogólny
This gene encodes the penultimate enzyme of heme biosynthesis, which catalyzes the 6-electron oxidation of protoporphyrinogen IX to form protoporphyrin IX. Mutations in this gene cause variegate porphyria, an autosomal dominant disorder of heme metabolism resulting from a deficiency in protoporphyrinogen oxidase, an enzyme located on the inner mitochondrial membrane. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
PPOX (AAH02357, 378 a.a. ~ 477 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EASGCVLSQELFQQRAQEAAATQLGLKEMPSHCLVHLHKNCIPQYTLGHWQKLESARQFLTAHRLPLTLAGASYEGVAVNDCIESGRQAAVSVLGTEPNS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)