Kluczowe dokumenty
SAB1404216
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PLD1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 10H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10H2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLD1(5337)
Opis ogólny
Specyficzne dla fosfatydylocholiny (PC) fosfolipazy D (PLD; EC 3.1.4.4) katalizują hydrolizę PC w celu wytworzenia kwasu fosfatydowego i choliny. Szereg agonistów działających poprzez receptory sprzężone z białkiem G i receptorowe kinazy tyrozynowe stymuluje tę hydrolizę. Aktywność PLD specyficzna dla PC jest związana z licznymi szlakami komórkowymi, w tym z transdukcją sygnału, przemieszczaniem się błon i regulacją mitozy (Hammond i in., 1995 [PubMed 8530346]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
PLD1 (NP_002653, 965 a.a. ~ 1074 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GYLDDPSEDIQDPVSDKFFKEVWVSTAARNATIYDKVFRCLPNDEVHNLIQLRDFINKPVLAKEDPIRAEEELKKIRGFLVQFPFYFLSEESLPSVGTKEAIVPMEVWT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)