Kluczowe dokumenty
SAB1404212
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PKM2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CTHBP, MGC3932, OIP3, PK3, PKM, TCB, THBP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.67 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PKM2(5315)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes a protein involved in glycolysis. The encoded protein is a pyruvate kinase that catalyzes the transfer of a phosphoryl group from phosphoenolpyruvate to ADP, generating ATP and pyruvate. This protein has been shown to interact with thyroid hormone and may mediate cellular metabolic effects induced by thyroid hormones. This protein has been found to bind Opa protein, a bacterial outer membrane protein involved in gonococcal adherence to and invasion of human cells, suggesting a role of this protein in bacterial pathogenesis. Three alternatively spliced transcript variants encoding two distinct isoforms have been reported. (provided by RefSeq)
Immunogen
PKM2 (NP_002645, 436 a.a. ~ 531 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RSAHQVARYRPRAPIIAVTRNPQTARQAHLYRGIFPVLCKDPVQEAWAEDVDLRVNFAMNVGKARGFFKKGDVVIVLTGWRPGSGFTNTMRVVPVP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1