Kluczowe dokumenty
SAB1404115
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEDD9 antibody produced in mouse
clone 1B4, ascites fluid
Synonim(y):
CAS-L, CAS2, CASL, CASS2, HEF1, dJ49G10.2, dJ761I2.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B4, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEDD9(4739)
Immunogen
NEDD9 (NP_006394, 101 a.a. ~ 200 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PRDTIYQVPPSYQNQGIYQVPTGHGTQEQEVYQVPPSVQRSIGGTSGPHVGKKVITPVRTGHGYVYEYPSRYQKDVYDIPPSHTTQGVYDIPPSSAKGPV
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haihui Lu et al.
Nature cell biology, 16(11), 1105-1117 (2014-10-01)
The cell-biological program termed the epithelial-mesenchymal transition (EMT) confers on cancer cells mesenchymal traits and an ability to enter the cancer stem cell (CSC) state. However, the interactions between CSCs and their surrounding microenvironment are poorly understood. Here we show