Kluczowe dokumenty
SAB1404112
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDUFA1 antibody produced in mouse
clone 2A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CI-MWFE, MWFE, ZNF183
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.81 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFA1(4694)
Opis ogólny
The human NDUFA1 gene codes for an essential component of complex I of the respiratory chain, which transfers electrons from NADH to ubiquinone. It has been noted that the N-terminal hydrophobic domain has the potential to be folded into an alpha-helix spanning the inner mitochondrial membrane with a C-terminal hydrophilic domain interacting with globular subunits of complex I. The highly conserved two-domain structure suggests that this feature is critical for the protein function and might act as an anchor for the NADH:ubiquinone oxidoreductase complex at the inner mitochondrial membrane. However, the NDUFA1 peptide is one of about 31 components of the "hydrophobic protein" (HP) fraction of complex I which is involved in proton translocation. Thus the NDUFA1 peptide may also participate in that function. (provided by RefSeq)
Immunogen
NDUFA1 (AAH00266, 1 a.a. ~ 70 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MWFEILPGLSVMGVCLLIPGLATAYIHRFTNGGKEKRVAHFGYHWSLMERDRRISGVDRYYVSKGLENID
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1