Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1404048
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAGEB1 antibody produced in mouse
clone 3C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DAM10, MAGE-Xp, MAGEL1, MGC9322
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAGEB1(4112)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów MAGEB. Członkowie tej rodziny mają całe sekwencje kodujące zlokalizowane w ostatnim eksonie, a kodowane białka wykazują od 50 do 68% identyczności sekwencji. Promotory i pierwsze eksony genów MAGEB wykazują znaczną zmienność, co sugeruje, że istnienie tej rodziny genów umożliwia ekspresję tej samej funkcji pod różnymi kontrolami transkrypcyjnymi. Gen ten jest zlokalizowany w regionie krytycznym DSS (dosage-sensitive sex reversal) i ulega ekspresji w jądrach oraz w znacznej części guzów różnych typów histologicznych. Ten gen i inni członkowie MAGEB są skupieni na chromosomie Xp22-p21. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących to samo białko, jednak pełna długość niektórych wariantów nie została zdefiniowana. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MAGEB1 (NP_803134.1, 86 a.a. ~ 195 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QGEENASFSQATTSTESSVKDPVAWEAGMLMHFILRKYKMREPIMKADMLKVVDEKYKDHFTEILNGASRRLELVFGLDLKEDNPSGHTYTLVSKLNLTNDGNLSNDWDF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)