Key Documents
SAB1404042
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMAD9 antibody produced in mouse
clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.65 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAD9(4093)
Opis ogólny
SMAD family members, such as SMAD9, transduce signals from members of the TGF-beta (see TGFB1; MIM 190180) superfamily, which regulate growth, differentiation, apoptosis, and development (Nishita et al., 1999 [PubMed 10583507]).[supplied by OMIM
Immunogen
SMAD9 (NP_005896, 146 a.a. ~ 260 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RHSEYNPQLSLLAKFRSASLHSEPLMPHNATYPDSFQQPPCSALPPSPSHAFSQSPCTASYPHSPGSPSEPESPYQHSDFRPVCYEEPQHWCSVAYYELNNRVGETFQASSRSVL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1