Key Documents
SAB1403993
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ISL1 antibody produced in mouse
clone 2E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Isl-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.78 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ISL1(3670)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the LIM/homeodomain family of transcription factors. The encoded protein binds to the enhancer region of the insulin gene, among others, and may play an important role in regulating insulin gene expression. The encoded protein is central to the development of pancreatic cell lineages and may also be required for motor neuron generation. Mutations in this gene have been associated with maturity-onset diabetes of the young. (provided by RefSeq)
Immunogen
ISL1 (NP_002193, 63 a.a. ~ 159 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YCKRDYIRLYGIKCAKCSIGFSKNDFVMRARSKVYHIECFRCVACSRQLIPGDEFALREDGLFCRADHDVVERASLGAGDPLSPLHPARPLQMAAEP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1