Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
SAB1403989
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IRF2 antibody produced in mouse
clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp686F0244, IRF-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IRF2(3660)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
IRF2 encodes interferon regulatory factor 2, a member of the interferon regulatory transcription factor (IRF) family. IRF2 competitively inhibits the IRF1-mediated transcriptional activation of interferons alpha and beta, and presumably other genes that employ IRF1 for transcription activation. However, IRF2 also functions as a transcriptional activator of histone H4. (provided by RefSeq)
Immunogen
IRF2 (NP_002190, 216 a.a. ~ 315 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSELYPLQISPVSSYAESETTDSVPSDEESAEGRPHWRKRNIEGKQYLSNMGTRGSYLLPGMASFVTSNKPDLQVTIKEESNPVPYNSSWPPFQDLPLSS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toshitaka Sakai et al.
Pancreas, 43(6), 909-916 (2014-03-19)
Pancreatic cancer is one of the most malignant diseases worldwide. Interferon regulatory factor (IRF) 1 and IRF2 function as a tumor suppressor and oncoprotein, respectively, in several types of cancers. We investigated whether IRF1 and IRF2 are involved in the