Kluczowe dokumenty
SAB1403985
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IPF1 antibody produced in mouse
clone 4E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDX1(3651)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest aktywatorem transkrypcyjnym kilku genów, w tym insuliny, somatostatyny, glukokinazy, polipeptydu amyloidu wysepek i transportera glukozy typu 2. Kodowane białko jądrowe jest zaangażowane we wczesny rozwój trzustki i odgrywa główną rolę w zależnej od glukozy regulacji ekspresji genu insuliny. Defekty tego genu są przyczyną agenezji trzustki, która może prowadzić do cukrzycy insulinozależnej o wczesnym początku (NIDDM), a także cukrzycy młodzieńczej o początku dojrzałości typu 4 (MODY4). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IPF1 (NP_000200, 109 a.a. ~ 208 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LEEPNRVQLPFPWMKSTKAHAWKGQWAGGAYAAEPEENKRTRTAYTRAQLLELEKEFLFNKYISRPRRVELAVMLNLTERHIKIWFQNRRMKWKKEEDKK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W Lu et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 18(7), 941-948 (2014-04-26)
This study aimed to observe the influence of intermittent hypoxia on rat INS-1 cells and the protective effect of melatonin (MT). Intermittent hypoxia condition was induced in rat INS-1 cells. The supernatants were used to detect oxidative stress indicators, and
Jennifer E Bruin et al.
Stem cell research, 12(1), 194-208 (2013-11-22)
Human embryonic stem cells (hESCs) were used as a model system of human pancreas development to study characteristics of the polyhormonal cells that arise during fetal pancreas development. HESCs were differentiated into fetal-like pancreatic cells in vitro using a 33-day
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1403985-100UG4061829622527