Kluczowe dokumenty
SAB1403983
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-INPPL1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 10G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SHIP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10G6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... INPPL1(3636)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest zawierającą SH2 fosfatazą 5′-inozytolu, która bierze udział w regulacji funkcji insuliny. Kodowane białko odgrywa również rolę w regulacji obrotu receptora naskórkowego czynnika wzrostu i przebudowie aktyny. Dodatkowo gen ten wspiera wzrost przerzutów w raku piersi i jest cennym biomarkerem raka piersi. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
INPPL1 (NP_001558, 1159 a.a. ~ 1258 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PSDYGRPLSFPPPRIRESIQEDLAEEAPCLQGGRASGLGEAGMSAWLRAIGLERYEEGLVHNGWDDLEFLSDITEEDLEEAGVQDPAHKRLLLDTLQLSK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)