Key Documents
SAB1403982
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-INS antibody produced in mouse
clone 7C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ILPR, IRDN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7C8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~1.65 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG3κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... INS(3630)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
After removal of the precursor signal peptide, proinsulin is post-translationally cleaved into two chains (peptide A and peptide B) that are covalently linked via two disulfide bonds. Binding of this mature form of insulin to the insulin receptor (INSR) stimulates glucose uptake. A variety of mutant alleles with changes in the coding region have been identified. There is a read-through gene, INS-IGF2, which overlaps with this gene at the 5′ region and with the IGF2 gene at the 3′ region. (provided by RefSeq)
Immunogen
KLH-conjugated human Proinsulin peptide (NP_000198, 48 a.a. ~ 62 a.a)
Sequence
CFFYTPKTRREAEDLQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1