Kluczowe dokumenty
SAB1403976
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL13 antibody produced in mouse
clone 3H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.32 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
sekwencja immunogenna
MPSPGTVCSLLLLGMLWLDLAMAGSSFLSPEHQRVQQRKESKKPPAKLQPRALAGWLRPEDGGQAEGAEDELEVRFNAPFDVGIKLSGVQYQQHSQALGKFLQDILWEEAKEAPADK
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL13(3596)
Opis ogólny
Gen ten koduje cytokinę immunoregulacyjną wytwarzaną głównie przez aktywowane komórki Th2. Cytokina ta bierze udział w kilku etapach dojrzewania i różnicowania komórek B. Reguluje w górę ekspresję CD23 i MHC klasy II oraz promuje przełączanie izotypu IgE komórek B. Cytokina ta obniża aktywność makrofagów, hamując w ten sposób produkcję cytokin prozapalnych i chemokin. Stwierdzono, że cytokina ta ma kluczowe znaczenie w patogenezie astmy wywołanej alergenami, ale działa poprzez mechanizmy niezależne od IgE i eozynofilów. Ten gen, IL3, IL5, IL4 i CSF2 tworzą klaster genów cytokin na chromosomie 5q, przy czym ten gen jest szczególnie blisko IL4. [dostarczony przez RefSeq
Immunogen
IL13 (NP_002179, 1 a.a. ~ 146 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Działania biochem./fizjol.
Interleukina-13 (IL-13) odgrywa rolę w działaniach immunologicznych przeciwko infekcjom i wpływa na funkcje różnych komórek biorących w nich udział. Badano jej nadekspresję w guzach glejaka i liniach komórkowych. IL-13 stymuluje włóknienie w wielu chorobach zakaźnych. Ukierunkowana delecja IL-13 u myszy spowodowała upośledzenie rozwoju komórek T-helper 2 (Th2) i wskazała na ważną rolę IL-13 w wydalaniu pasożytów żołądkowo-jelitowych. IL-13 wywiera działanie przeciwzapalne na monocyty i makrofagi oraz hamuje ekspresję cytokin zapalnych, takich jak czynnik martwicy nowotworów α (TNF-α), interleukiny 1β, -6 i -8. Wykazano również, że IL-13 zwiększa proliferację komórek B i indukuje przełączanie izotypów, co skutkuje zwiększoną produkcją immunoglobuliny E (IgE). Zablokowanie aktywności IL-13 hamuje patofizjologię astmy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genetic variants of IL-13 signalling and human asthma and atopy.
Heinzmann A
Human Molecular Genetics, 9(4), 549-559 (2000)
T cell responses: naive to memory and everything in between.
Pennock ND
Advances in Physiology Education, 37(4), 273-283 (2013)
IL-4, IL-10 and IL-13 down-regulate monocyte-chemoattracting protein-1 (MCP-1) production in activated intestinal epithelial cells.
Kucharzik T
Clinical and Experimental Immunology, 111(1), 152-157 (1998)
IL-13 mediates IL-33-dependent mast cell and type 2 innate lymphoid cell effects on bronchial epithelial cells.
Deepti R Nagarkar et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 136(1), 202-205 (2015-03-19)
Yan Deng et al.
PloS one, 10(2), e0116682-e0116682 (2015-02-07)
Interleukin-13 (IL-13) is a potent pleiotropic cytokine that is produced by activated CD4 T cells. This study was undertaken to determine the relationship between two IL-13 gene single nucleotide polymorphisms (SNP rs1800925 and SNP rs20541) and the incidence of hepatitis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1403976-100UG4061829622480