Kluczowe dokumenty
SAB1403967
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL1A, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IL-1A, IL1, IL1-ALPHA, IL1F1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL1A(3552)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny cytokin interleukiny 1. Cytokina ta jest plejotropową cytokiną zaangażowaną w różne odpowiedzi immunologiczne, procesy zapalne i hematopoezę. Cytokina ta jest wytwarzana przez monocyty i makrofagi jako proproteina, która jest proteolitycznie przetwarzana i uwalniana w odpowiedzi na uszkodzenie komórek, a tym samym indukuje apoptozę. Ten gen i osiem innych genów z rodziny interleukiny 1 tworzą klaster genów cytokin na chromosomie 2. Sugeruje się, że polimorfizm tych genów jest związany z reumatoidalnym zapaleniem stawów i chorobą Alzheimera. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL1A (AAH13142, 172 a.a. ~ 271 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KSSKDDAKITVILRISKTQLYVTAQDEDQPVLLKEMPEIPKTITGSETNLLFFWETHGTKNYFTSVAHPNLFIATKQDYWVCLAGGPPSITDFQILENQA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rebecca A Brady et al.
PloS one, 10(4), e0124877-e0124877 (2015-04-23)
Staphylococcus aureus is a leading cause of skin and soft tissue infections (SSTI), which are primarily self-limiting. We conducted a comprehensive analysis of the host transcriptome during a S. aureus SSTI to provide insight on the protective mechanisms that thwart