Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB1403949
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSPA1B antibody produced in mouse
clone 2D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ54328, HSP70-1B, HSP70-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.02 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPA1B(3304)
Opis ogólny
Ten bezintronowy gen koduje białko szoku cieplnego o masie 70 kDa, które należy do rodziny białek szoku cieplnego 70. W połączeniu z innymi białkami szoku cieplnego, białko to stabilizuje istniejące białka przed agregacją i pośredniczy w fałdowaniu nowo przetłumaczonych białek w cytozolu i organellach. Jest również zaangażowany w szlak ubikwityna-proteasom poprzez interakcję z białkiem wiążącym RNA 1 o bogatym elemencie AU. Gen znajduje się w regionie głównego kompleksu zgodności tkankowej klasy III, w klastrze z dwoma blisko spokrewnionymi genami, które kodują podobne białka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HSPA1B (NP_005336, 531 a.a. ~ 611 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VQRERVSAKNALESYAFNMKSAVEDEGLKGKISEADKKVLDKCQEVISWLDANTLAEKDEFEHKRKELEQVCNPIISGLY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ching-Chi Chiu et al.
Molecular neurobiology, 56(6), 3835-3853 (2018-08-09)
PARK14 patients with homozygous (D331Y) PLA2G6 mutation display motor deficits of pure early-onset Parkinson's disease (PD). The aim of this study is to investigate the pathogenic mechanism of mutant (D331Y) PLA2G6-induced PD. We generated knockin (KI) mouse model of PARK14
Sangita Maiti Dutta et al.
Environmental monitoring and assessment, 186(12), 8961-8967 (2014-09-23)
Expression of the stress biomarkers 70-kDa heat shock proteins (Hsp70) and manganese superoxide dismutase (MnSOD) was measured as the molecular basis of adaptive response against increased experimental temperatures (32-40 °C for a span of 24-72 h) on the fresh water molluscan species
Jianyue Wu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 8(3), 893-898 (2014-08-15)
The present study aimed to investigate the effect of NVP-BEP800, a novel heat shock protein (Hsp) 90 inhibitor of the 2-aminothieno[2,3-d]pyrimidine class, in combination with radiation on glioblastoma cells. T98G human glioblastoma cells were treated with dimethyl sulfoxide (DMSO), NVP-BEP800
Uwe Paasch et al.
International journal of hyperthermia : the official journal of European Society for Hyperthermic Oncology, North American Hyperthermia Group, 30(4), 245-249 (2014-07-16)
Diode laser-based skin heating has been shown to minimise scars by interfering with wound healing responses through the induction of heat shock proteins (HSP). HSP are also induced after ablative fractional laser (AFXL) wound healing. AFXL itself is highly recommended
Silvia Carloni et al.
Journal of pineal research, 57(2), 192-199 (2014-07-02)
Conditions that interfere with the endoplasmic reticulum (ER) functions cause accumulation of unfolded proteins in the ER lumen, referred to as ER stress, and activate a homeostatic signaling network known as unfolded protein response (UPR). We have previously shown that