Kluczowe dokumenty
SAB1403890
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GSTM5, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GSTM5-5, GTM5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.25 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTM5(2949)
Opis ogólny
Cytozolowe i związane z błoną formy S-transferazy glutationowej są kodowane przez dwie różne rodziny supergenów. Obecnie zidentyfikowano osiem różnych klas rozpuszczalnych cytoplazmatycznych S-transferaz glutationowych ssaków: alfa, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta i zeta. Ten gen koduje S-transferazę glutationu, która należy do klasy mu. Enzymy klasy mu funkcjonują w detoksykacji związków elektrofilowych, w tym czynników rakotwórczych, leków terapeutycznych, toksyn środowiskowych i produktów stresu oksydacyjnego, poprzez koniugację z glutationem. Geny kodujące enzymy klasy mu są zorganizowane w klaster genów na chromosomie 1p13.3 i wiadomo, że są wysoce polimorficzne. Te warianty genetyczne mogą zmieniać indywidualną podatność na czynniki rakotwórcze i toksyny, a także wpływać na toksyczność i skuteczność niektórych leków. Dywersyfikacja tych genów nastąpiła w regionach kodujących domeny wiążące substraty, a także we wzorcach ekspresji tkanek, aby dostosować się do rosnącej liczby obcych związków. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GSTM5 (NP_000842, 145 a.a. ~ 218 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RPWFAGDKITFVDFLAYDVLDMKRIFEPKCLDAFLNLKDFISRFEGLKKISAYMKSSQFLRGLLFGKSATWNSK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)