Kluczowe dokumenty
SAB1403869
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GLRA1 antibody produced in mouse
clone 2E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC138878, MGC138879, STHE
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLRA1(2741)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest podjednostką pentamerycznego hamującego receptora glicyny. Receptor ten pośredniczy w hamowaniu postsynaptycznym w ośrodkowym układzie nerwowym. Defekty w tym genie są przyczyną choroby startle'a (STHE), znanej również jako dziedziczna hiperekpleksja lub wrodzony zespół sztywnej osoby. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy
Immunogen
GLRA1 (NP_000162, 121 a.a. ~ 220 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
IWKPDLFFANEKGAHFHEITTDNKLLRISRNGNVLYSIRITLTLACPMDLKNFPMDVQTCIMQLESFGYTMNDLIFEWQEQGAVQVADGLTLPQFILKEE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)