Kluczowe dokumenty
SAB1403849
Sigma-Aldrich
Anti-GAD1(GAD67) Antibody
mouse monoclonal, 1D12
Synonim(y):
FLJ45882, GAD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-GAD1 antibody produced in mouse, clone 1D12, ascites fluid
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D12, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~91.45 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAD1(2571)
Opis ogólny
Gen ten koduje jedną z kilku form dekarboksylazy kwasu glutaminowego, zidentyfikowaną jako główny autoantygen w cukrzycy insulinozależnej. Kodowany enzym jest odpowiedzialny za katalizowanie produkcji kwasu gamma-aminomasłowego z kwasu L-glutaminowego. Zidentyfikowano patogenną rolę tego enzymu w ludzkiej trzustce, ponieważ został on zidentyfikowany jako autoantygen i cel autoreaktywnych komórek T w cukrzycy insulinozależnej. Gen ten może również odgrywać rolę w zespole sztywnego człowieka. Wykazano, że niedobór tego enzymu prowadzi do uzależnienia od pirydoksyny z drgawkami. Alternatywny splicing tego genu skutkuje dwoma produktami, dominującą formą 67-kD i rzadziej występującą formą 25-kD. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GAD1 (AAH26349, 1 a.a. ~ 594 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MASSTPSSSATSSNAGADPNTTNLRPTTYDTWCGVAHGCTRKLGLKICGFLQRTNSLEEKSRLVSAFKERQSSKNLLSCENSDRDARFRRTETDFSNLFARDLLPAKNGEEQTVQFLLEVVDILLNYVRKTFDRSTKVLDFHHPHQLLEGMEGFNLELSDHPESLEQILVDCRDTLKYGVRTGHPRFFNQLSTGLDIIGLAGEWLTSTANTNMFTYEIAPVFVLMEQITLKKMREIVGWSSKDGDGIFSPGGAISNMYSIMAARYKYFPEVKTKGMAAVPKLVLFTSEQSHYSIKKAGAALGFGTDNVILIKCNERGKIIPADFEAKILEAKQKGYVPFYVNATAGTTVYGAFDPIQEIADICEKYNLWLHVDAAWGGGLLMSRKHRHKLNGIERANSVTWNPHKMMGVLLQCSAILVKEKGILQGCNQMCAGYLFQPDKQYDVSYDTGDKAIQCGRHVDIFKFWLMWKAKGTVGFENQINKCLELAEYLYAKIKNREEFEMVFNGEPEHTNVCFWYIPQSLRGVPDSPQRREKLHKVAPKIKALMMESGTTMVGYQPQGDKANFFRMVISNPAATQSDIDFLIEEIERLGQDL
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuzhuo Zhang et al.
Pain, 155(8), 1504-1515 (2014-05-06)
Anxiety disorder is a comorbid condition of chronic pain. Analgesics and anxiolytics, subject to addiction and abuse, are currently used to manage pain and anxiety symptoms. However, the cellular mechanism underlying chronic pain and anxiety interaction remains to be elucidated.
YeeWen Candace Wu et al.
Psychoneuroendocrinology, 45, 167-178 (2014-05-23)
Gender differences in the neurodevelopmental disorder, schizophrenia, have been described for nearly all features of the illness. Reduced hippocampal expression of the GABAergic interneuron marker, parvalbumin (PV), and GABA synthesizing enzyme, GAD67, are consistently reported in schizophrenia. However, little is
Chuan-Ching Lai et al.
Neurochemical research, 39(11), 2180-2188 (2014-08-20)
The combined abuse of recreational drugs such as ketamine (Ket) and amphetamine (Amph) should be seriously considered important social and health issues. Numerous studies have documented the behavioral and neurochemical changes associated with polydrug administration; however, most studies have only
Laetitia Buret et al.
The international journal of neuropsychopharmacology, 17(8), 1221-1232 (2014-02-22)
Stress exposure during adolescence/early adulthood has been shown to increase the risk for psychiatric disorders such as schizophrenia. Reelin plays an essential role in brain development and its levels are decreased in schizophrenia. However, the relationship between stress exposure and
Bo Han et al.
Anesthesiology, 121(5), 999-1009 (2014-07-25)
Numerous studies demonstrate that anesthetic-induced unconsciousness is accompanied by activation of hypothalamic sleep-promoting neurons, which occurs through both pre- and postsynaptic mechanisms. However, the correlation between drug exposure, neuronal activation, and onset of hypnosis remains incompletely understood. Moreover, the degree