Kluczowe dokumenty
SAB1403803
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FABP3 antibody produced in mouse
clone 2F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FABP11, MDGI, O-FABP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FABP3(2170)
Opis ogólny
Wewnątrzkomórkowe białka wiążące kwasy tłuszczowe (FABP) należą do rodziny wielu genów. FABP są podzielone na co najmniej trzy różne typy, a mianowicie typ wątrobowy, jelitowy i sercowy. Tworzą one białka o masie 14-15 kDa i uważa się, że uczestniczą w wychwycie, metabolizmie wewnątrzkomórkowym i/lub transporcie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Mogą być również odpowiedzialne za modulację wzrostu i proliferacji komórek. Gen białka wiążącego kwasy tłuszczowe 3 zawiera cztery eksony, a jego funkcją jest zatrzymanie wzrostu komórek nabłonka gruczołu sutkowego. Gen ten jest kandydatem na gen supresorowy nowotworu dla ludzkiego raka piersi. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
FABP3 (AAH07021, 1 a.a. ~ 133 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MVDAFLGTWKLVDSKNFDDYMKSLGVGFATRQVASMTKPTTIIEKNGDILTLRTHSTFKNTEISFKLGVEFDETTADDRKVKSIVTLDGKLVHLQKWDGQETTLVRELIDGKLILTLTHGTAVCTRTYEKEA
Działania biochem./fizjol.
FABP są związane z cukrzycą, otyłością, miażdżycą i funkcjonowaniem mózgu. FABP-3 odgrywa rolę w metabolizmie glukozy i lipidów. Moduluje również wychwyt i metabolizm wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w neuronach. Białko to zostało powiązane ze schizofrenią, zespołem Downa, chorobą Alzheimera i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Accelerated expansion of group IID-like phospholipase A2 genes in Bos taurus.
Golik M
Genomics, 87(4), 527-533 (2006)
Ariful Islam et al.
The Journal of nutrition, 144(10), 1509-1516 (2014-08-15)
Low placental fatty acid (FA) transport during the embryonic period has been suggested to result in fetal developmental disorders and various adult metabolic diseases, but the molecular mechanism by which FAs are transported through the placental unit remains largely unknown.
Tatsuya Kusudo et al.
FEBS letters, 589(18), 2382-2387 (2015-07-25)
Fatty acid-binding proteins (FABP) play a crucial role in intracellular fatty acid transportation and metabolism. In this study, we investigate the effects of the FABP3 Asp3Gly (D3G) polymorphism on protein structure and function. Although the mutation did not alter protein