SAB1403747
Monoclonal Anti-DUSP3 antibody produced in mouse
clone 5B7, ascites fluid
Synonim(y):
VHR
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B7, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~46.46 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DUSP3(1845)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MSGSFELSVQDLNDLLSDGSGCYSLPSQPCNEVTPRIYVGNASVAQDIPKLQKLGITHVLNAAEGRSFMHVNTNANFYKDSGITYLGIKANDTQEFNLSAYFERAADFIDQALAQKNGRVLVHCREGYSRSPTLVIAYLMMRQKMDVKSALSIVRQNREIGPNDGFLAQLCQLNDRLAKEGKLKP
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)