Kluczowe dokumenty
SAB1403738
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DLX1 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anty-Dlx, Anty-Dlx-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.25 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DLX1(1745)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny genów czynnika transkrypcyjnego homeobox podobnego do genu Drosophila distal-less. Kodowane białko jest zlokalizowane w jądrze, gdzie może funkcjonować jako regulator transkrypcji sygnałów pochodzących od wielu członków nadrodziny TGF-{beta}. Kodowane białko może odgrywać rolę w kontroli wzorca czaszkowo-twarzowego oraz różnicowania i przeżycia neuronów hamujących w przodomózgowiu. Gen ten znajduje się w konfiguracji ogon-ogon z innym członkiem rodziny na długim ramieniu chromosomu 2. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DLX1 (NP_835221, 181 a.a. ~ 254 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SKFKKLMKQGGAALEGSALANGRALSAGSPPVPPGWNPNSSSGKGSGGNAGSYIPSYTSWYPSAHQEAMQQPQL*
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)