Kluczowe dokumenty
SAB1403732
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DHX9, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DDX9, LKP, NDHII, RHA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
WB
klon:
1D10, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.01 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DHX9(1660)
Opis ogólny
DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases. They are implicated in a number of cellular processes involving alteration of RNA secondary structure such as translation initiation, nuclear and mitochondrial splicing, and ribosome and spliceosome assembly. Based on their distribution patterns, some members of this family are believed to be involved in embryogenesis, spermatogenesis, and cellular growth and division. This gene encodes a DEAD box protein with RNA helicase activity. It may participate in melting of DNA:RNA hybrids, such as those that occur during transcription, and may play a role in X-linked gene expression. It contains 2 copies of a double-stranded RNA-binding domain, a DEXH core domain and an RGG box. The RNA-binding domains and RGG box influence and regulate RNA helicase activity. (provided by RefSeq)
Immunogen
DHX9 (NP_001348, 1 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGDVKNFLYAWCGKRKMTPSYEIRAVGNKNRQKFMCEVQVEGYNYTGMGNSTNKKDAQSNAARDFVNYLVRINEIKSEEVPAFGVASPPP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)