Kluczowe dokumenty
SAB1403699
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CRYGD, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CCA3, CCP, CRYG4, cry-g-D
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRYGD(1421)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Krystaliny dzielą się na dwie klasy: specyficzne dla taksonu lub enzymu i wszechobecne. Ta druga klasa stanowi główne białko soczewki oka kręgowców i utrzymuje przezroczystość i współczynnik załamania światła soczewki. Ponieważ komórki centralnego włókna soczewki tracą swoje jądra podczas rozwoju, krystaliny te są wytwarzane, a następnie zachowywane przez całe życie, co czyni je niezwykle stabilnymi białkami. Krystaliny soczewki ssaków są podzielone na rodziny alfa, beta i gamma; krystaliny beta i gamma są również uważane za nadrodzinę. Rodziny alfa i beta są dalej podzielone na grupy kwaśne i zasadowe. W krystalinach występuje siedem regionów białkowych: cztery motywy homologiczne, peptyd łączący oraz rozszerzenia N- i C-końcowe. Gamma-krystaliny są jednorodną grupą wysoce symetrycznych, monomerycznych białek, zazwyczaj pozbawionych łączących peptydów i końcowych rozszerzeń. Są one różnie regulowane po wczesnym rozwoju. Cztery geny gamma-krystaliny (gamma-A do gamma-D) i trzy pseudogeny (gamma-E, gamma-F, gamma-G) są zorganizowane tandemowo w segmencie genomu jako klaster genów. Niezależnie od tego, czy jest to spowodowane starzeniem się, czy mutacjami w określonych genach, gamma-krystaliny są zaangażowane w powstawanie zaćmy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CRYGD (NP_008822, 75 a.a. ~ 174 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SVRSCRLIPHSGSHRIRLYEREDYRGQMIEFTEDCSCLQDRFRFNEIHSLNVLEGSWVLYELSNYRGRQYLLMPGDYRRYQDWGATNARVGSLRRVIDFS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)