Kluczowe dokumenty
SAB1403665
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CETN1 antibody produced in mouse
clone 4C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CEN1, CETN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.69 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CETN1(1068)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene plays important roles in the determination of centrosome position and segregation, and in the process of microtubule severing. This encoded protein is localized to the centrosome of interphase cells, and redistributes to the region of the spindle poles during mitosis, reflecting the dynamic behavior of the centrosome during the cell cycle. (provided by RefSeq)
Immunogen
CETN1 (AAH29515.1, 16 a.a. ~ 94 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KRKVAPKPELTEDQKQEVREAFDLFDVDGSGTIDAKELKVAMRALGFEPRKEEMKKMISEVDREGTGKISFNDFLAVMT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1