Kluczowe dokumenty
SAB1403655
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDH18 antibody produced in mouse
clone 4H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDH14, CDH14L, CDH24, EY-CADHERIN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH18(1016)
Opis ogólny
Gen ten koduje klasyczną kadherynę typu II z nadrodziny kadheryn - integralnych białek błonowych, które pośredniczą w zależnej od wapnia adhezji komórka-komórka. Dojrzałe białka kadheryn składają się z dużej N-końcowej domeny zewnątrzkomórkowej, pojedynczej domeny rozprzestrzeniającej błonę i małej, wysoce konserwowanej C-końcowej domeny cytoplazmatycznej. Kadheryny typu II (nietypowe) są definiowane na podstawie braku sekwencji rozpoznawania adhezji komórkowej HAV specyficznej dla kadheryn typu I. Ta konkretna kadheryna ulega ekspresji szczególnie w ośrodkowym układzie nerwowym i jest przypuszczalnie zaangażowana w adhezję synaptyczną, wzrost aksonów i prowadzenie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDH18 (NP_004925, 467 a.a. ~ 576 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DLLSHVTVGIRVLDVNDNPPELAREYDIIVCENSKPGQVIHTISATDKDFANGPRFNFFLDERLPVNPNFTLKDNEDNTASILTRRRRFSRTVQDVYYLPIMISDGGIP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)