Kluczowe dokumenty
SAB1403653
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDC25C antibody produced in mouse
clone 3B11, ascites fluid
Synonim(y):
CDC25
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klon:
3B11, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B11, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~38.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDC25C(995)
Opis ogólny
This gene is highly conserved during evolution and it plays a key role in the regulation of cell division. The encoded protein is a tyrosine phosphatase and belongs to the Cdc25 phosphatase family. It directs dephosphorylation of cyclin B-bound CDC2 and triggers entry into mitosis. It is also thought to suppress p53-induced growth arrest. Multiple alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, however, the full-length nature of many of them is not known. (provided by RefSeq)
Immunogen
CDC25C (AAH19089, 21 a.a. ~ 130 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FRSNQRKMLNLLLERDTSFTVCPDVPRTPVGKFLGDSANLSILSGGTPKCCLDLSNLSSGEITATQLTTSADLDETGHLDSSGLQEVHLAGMNHDQHLMKCSPAQLLCST
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)