Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1403633
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAPZB, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CAPPB, CAPZ, MGC104401, MGC129749, MGC129750
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.02 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAPZB(832)
Opis ogólny
CAPZB jest członkiem rodziny białek wiążących F-aktynę. Gen ten koduje podjednostkę beta białka wiążącego kolczasty koniec aktyny. Białko reguluje wzrost filamentu aktynowego poprzez zamykanie kolczastego końca rosnących filamentów aktyny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CAPZB (NP_004921, 192 a.a. ~ 272 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SLTRQMEKDETVSDCSPHIANIGRLVEDMENKIRSTLNEIYFGKTKDIVNGLRSVQTFADKSKQEALKNDLVEALKRKQQC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)