Kluczowe dokumenty
SAB1403588
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP2A3 antibody produced in mouse
clone 1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SERCA3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~39.31 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP2A3(489)
Opis ogólny
Gen ten koduje jedną z SERCA Ca(2+)-ATPaz, które są wewnątrzkomórkowymi pompami zlokalizowanymi w siateczce sarkoplazmatycznej lub endoplazmatycznej komórek mięśniowych. Enzym ten katalizuje hydrolizę ATP połączoną z translokacją wapnia z cytozolu do światła siateczki sarkoplazmatycznej i bierze udział w sekwestracji wapnia związanej z pobudzeniem i skurczem mięśni. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ATP2A3 (AAH35729, 501 a.a. ~ 620 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TRPHPTGQGSKMFVKGAPESVIERCSSVRVGSRTAPLTPTSREQILAKIRDWGSDTLRCLALATRDAPPRKEDMELDDCSKFVQYETDLTFVGCVGMLDPPRPEVAACITRCYQAGIR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)