SAB1403528
Monoclonal Anti-ADRA1A, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 5G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ADRA1C, ADRA1L1, ALPHA1AAR
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5G8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~29.08 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADRA1A(148)
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
MVFLSGNASDSSNCTQPPAPVNISKAI
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)