Key Documents
SAB1403501
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC27A1 antibody produced in mouse
clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ACSVL5, FATP, FATP1, FLJ00336, MGC71751
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.45 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Immunogen
SLC27A1 (NP_940982.1, 44 a.a. ~ 137 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LRIVCKTARRDLFGLSVLIRVRLELRRHQRAGHTIPRIFQAVVQRQPERLALVDAGTGECWTFAQLDAYSNAVANLFRQLGFAPGDVVAIFLEG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andreas B Jordy et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 307(9), R1136-R1145 (2014-08-29)
The aim of the present study was to investigate lipid-induced regulation of lipid binding proteins in human skeletal muscle and the impact hereof on insulin sensitivity. Eleven healthy male subjects underwent a 3-day hypercaloric and high-fat diet regime. Muscle biopsies